Drukuj
4-Methylquinoline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Lepidine
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 194 PLN
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Methylquinoline 99%
4-Methylquinoline
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 261 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006784
Numer CAS: 491-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-734-2
Klasyfikacja Merck : 13,05460
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %