3-Methylquinoline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13109.06
A13109.14
A13109.06EA
600
PLN
A13109.06
A13109.14
3-Methylquinoline ≥98%
3-Methylquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 612-58-8
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉N Temp. Wrzenia: 252…253 °C Temp. topnienia: 15 °C Gęstość: 1,069 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014661 Numer CAS: 612-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-315-7 |