Drukuj
chinaldyna
Dostawca: Merck
Uwaga
22550-1L-F 22550-250ML-F
SIAL22550-1L-FEA 1130 PLN
SIAL22550-1L-F SIAL22550-250ML-F
chinaldyna
chinaldyna
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 247,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006756
Numer CAS: 91-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-085-1
Klasyfikacja Merck : 12,08228