Drukuj
chinaldyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05805.0100 8.05805.0250
8.05805.0100EA 354 PLN
8.05805.0100 8.05805.0250
chinaldyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
chinaldyna
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 247,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006756
Numer CAS: 91-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-085-1
Klasyfikacja Merck : 12,08228
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 143.18 g/mol
Boiling Point 246.9 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.6126 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)