Drukuj
chinaldyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A13412.14 A13412.22 A13412.36
A13412.14EA 226 PLN
A13412.14 A13412.22 A13412.36
chinaldyna 96%
chinaldyna
Used in preparation of oil-soluble dyes
It is an anaesthetic used in fish transportation. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
Uwaga: Air sensitive. Light sensitive. Store under argon.
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 247…248 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,058
Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006756
Numer CAS: 91-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-085-1
Klasyfikacja Merck : 14,8047
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) Clear colorless to yellow to brown
Form Liquid
Assay (GC) ≥95,0%
Refractive Index 1,6080 - 1,6145 @ 20°C