Drukuj
chinaldyna 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
132172500 132170010
ACRO132172500EA 456 PLN
ACRO132172500 ACRO132170010
chinaldyna 95+%
chinaldyna
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 248 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,058 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006756
Numer CAS: 91-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-085-1
Klasyfikacja Merck : 12,08228
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g