2-Metylo-4-chinolinol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14587.06
A14587.14
A14587.22
A14587.06EA
355
PLN
A14587.06
A14587.14
A14587.22
2-Metylo-4-chinolinol ≥98%
2-Metylo-4-chinolinol
Purity: 98+%
CAS No.: 607-67-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 118320
Formuła:
C₁₀H₉NO Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 234…236 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006758 Numer CAS: 607-67-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-140-6 |