2-Metylo-8-chinolinol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06989.22
L06989.36
L06989.22EA
380
PLN
L06989.22
L06989.36
2-Metylo-8-chinolinol ≥98%
2-Metylo-8-chinolinol
Purity: 98%
CAS No.: 826-81-3
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 267°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00006765
Formuła:
C₁₀H₉NO Temp. Wrzenia: 267 °C Temp. topnienia: 70…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006765 Numer CAS: 826-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-562-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |