7-Methyl-8-nitroquinoline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03882.06
L03882.14
L03882.06EA
858
PLN
L03882.06
L03882.14
7-Methyl-8-nitroquinoline ≥98%
7-Methyl-8-nitroquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 7471-63-8
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 185-186°
Beilstein Reference: 154601
Formuła:
C₁₀H₈N₂O₂ Temp. topnienia: 185…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041234 Numer CAS: 7471-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-268-9 |