8-Nitroquinaldine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03006.03
L03006.06
L03006.03EA
109
PLN
L03006.03
L03006.06
8-Nitroquinaldine ≥98%
8-Nitroquinaldine
Purity: 98%
CAS No.: 881-07-2
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Odour: Odourless
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 145077
MDL No.: MFCD00006764
Formuła:
C₁₀H₈N₂O₂ Temp. topnienia: 136…139 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006764 Numer CAS: 881-07-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-919-6 |