6-Nitroquinaldine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10945.06
A10945.03
A10945.14
A10945.06EA
1140
PLN
A10945.06
A10945.03
A10945.14
6-Nitroquinaldine ≥98%
6-Nitroquinaldine
Purity: 98%
CAS No.: 613-30-9
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 7915
Formuła:
C₁₀H₈N₂O₂ Temp. topnienia: 162…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051736 Numer CAS: 613-30-9 |