4-Chlorochinaldyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15002.03
A15002.06
A15002.14
A15002.03EA
289
PLN
A15002.03
A15002.06
A15002.14
4-Chlorochinaldyna ≥97%
4-Chlorochinaldyna
Purity: 97%
CAS No.: 4295-06-1
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₈ClN Temp. Wrzenia: 269…270 °C Temp. topnienia: ∼25 °C Gęstość: 0,881 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006757 Numer CAS: 4295-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-300-8 |