chinolina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11545.0E
A11545.22
A11545.36
A11545.PG
A11545.0EEA
2110
PLN
A11545.0E
A11545.22
A11545.36
A11545.PG
chinolina ≥97%
chinolina
Purity: 97%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.6260
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
Formuła:
C₉H₇N Temp. Wrzenia: 237 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1,090 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006736 Numer CAS: 91-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-051-6 Jednostka: 2656 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8068 |