2,4-Quinolinediol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,4-Dihydroxyquinoline
B20747.06
B20747.14
B20747.06EA
193
PLN
B20747.06
B20747.14
2,4-Quinolinediol ≥97%
2,4-Quinolinediol
Purity: 97%
CAS No.: 86-95-3
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point:
Formuła:
C₉H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006744 Numer CAS: 86-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-711-0 |