chinolina-8-ol ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 148-24-3
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Physical Form: Granular
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 267°
Solubility: Almost insoluble in water and diethyl ether. Highly soluble in ethanol, acetone, chloroform, and benzene.
Beilstein Reference: 114512
Merck Reference: 14,4843
MDL No.: MFCD00006807
A bacteriostatic and fungistatic agent. Also a chelating agent for metals
Formuła:
C₉H₇NO Temp. Wrzenia: 267 °C Temp. topnienia: 72…76 °C Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006807 Numer CAS: 148-24-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-711-1 Klasyfikacja Merck : 14,4843 |