4-Chinolinol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
A15859.03
A15859.06
A15859.09
A15859.03EA
233
PLN
A15859.03
A15859.06
A15859.09
4-Chinolinol ≥98%
4-Chinolinol
Purity: 98%
CAS No.: 611-36-9
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 1524969
Formuła:
C₉H₇NO Temp. topnienia: 201…205 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006777 Numer CAS: 611-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-268-2 |