Drukuj
2-Chinolinol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
418810100 418810010
ACRO418810100EA 1370 PLN
ACRO418810100 ACRO418810010
2-Chinolinol 98%
2-Chinolinol
Formuła: C₉H₇NO
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 197…200 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006743
Numer CAS: 59-31-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-420-6
Klasyfikacja Merck : 13,01835
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown-purple to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %