Eter 6-chinolilo metylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11736.06
A11736.14
A11736.22
A11736.06EA
231
PLN
A11736.06
A11736.14
A11736.22
Eter 6-chinolilo metylowy ≥98%
Eter 6-chinolilo metylowy
Purity: 98%
CAS No.: 5263-87-6
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉NO Temp. Wrzenia: 141…145 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 17…20 °C Gęstość: 1,152 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006800 Numer CAS: 5263-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-077-2 |