Drukuj
Eter 6-chinolilo metylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxyquinoline
179340250 179341000
ACRO179340250EA 621 PLN
ACRO179340250 ACRO179341000
Eter 6-chinolilo metylowy 98%
Eter 6-chinolilo metylowy
Formuła: C₁₀H₉NO
MW: 159.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 193 °C (50 mmHg)
Temp. topnienia: 18…20 °C
Gęstość: 1.152 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006800
Numer CAS: 5263-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-077-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %