8-Nitrochinolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23574.06
B23574.14
B23574.22
B23574.06EA
285
PLN
B23574.06
B23574.14
B23574.22
8-Nitrochinolina ≥98%
8-Nitrochinolina
Purity: 98%
CAS No.: 607-35-2
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 135178
Formuła:
C₉H₆N₂O₂ Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 86…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006806 Numer CAS: 607-35-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-135-9 |