8-Aminochinolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16752.03
A16752.06
A16752.14
A16752.03EA
287
PLN
A16752.03
A16752.06
A16752.14
8-Aminochinolina ≥98%
8-Aminochinolina
Purity: 98+%
CAS No.: 578-66-5
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 174°/26mm
MDL No.: MFCD00006809
Formuła:
C₉H₈N₂ Temp. Wrzenia: 174 °C (26 mmHg) Temp. topnienia: 63…67 °C Gęstość: 1,337 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006809 Numer CAS: 578-66-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-427-9 |