Drukuj
8-Aminochinolina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
123710050 123710100 123710500
ACRO123710050EA 477 PLN
ACRO123710050 ACRO123710100 ACRO123710500
8-Aminochinolina 98+%
8-Aminochinolina
Formuła: C₉H₈N₂
Temp. Wrzenia: 174 °C (26 mmHg)
Temp. topnienia: 62…65 °C
Gęstość: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006809
Numer CAS: 578-66-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-427-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Aluminium (Al) ≤0.000005 %
Barium (Ba) ≤0.000002 %
Bismuth (Bi) ≤0.00001 %
Cadmium (Cd) ≤0.000001 %
Calcium (Ca) ≤0.00005 %
Chromium (Cr) ≤0.000002 %
Cobalt (Co) ≤0.000001 %
Copper (Cu) ≤0.000002 %
Iron (Fe) ≤0.00002 %
Lead (Pb) ≤0.000002 %
Lithium (Li) ≤0.000001 %
Magnesium (Mg) ≤0.00001 %
Manganese (Mn) ≤0.000001 %
Molybdenum (Mo) ≤0.000002 %
Nickel (Ni) ≤0.00002 %
Potassium (K) ≤0.00001 %
Sodium (Na) ≤0.00005 %
Titanium (Ti) ≤0.00001 %
Vanadium (V) ≤0.000001 %
Zirconium (Zr) ≤0.00001 %