6-Aminochinolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13819.03
L13819.06
L13819.14
L13819.03EA
366
PLN
L13819.03
L13819.06
L13819.14
6-Aminochinolina 98%
6-Aminochinolina
Purity: 98%
CAS No.: 580-15-4
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 146°/0.3mm
Beilstein Reference: 113320
MDL No.: MFCD00006803
Formuła:
C₉H₈N₂ Temp. Wrzenia: 146 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 115…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006803 Numer CAS: 580-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-453-0 |