Drukuj
Kloksychina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
109301000 109300050
ACRO109301000EA 244 PLN
ACRO109301000 ACRO109300050
Kloksychina 95%
Kloksychina
Formuła: C₉H₆ClNO
MW: 179.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 349
Temp. topnienia: 121…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006788
Numer CAS: 130-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-978-1
Klasyfikacja Merck : 12,02483
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm