Drukuj
kliochinol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol
24880-100G 24880-500G
SIAL24880-100GEA 440 PLN
SIAL24880-100G SIAL24880-500G
kliochinol, Sigma-Aldrich®
kliochinol
Formuła: C₉H₅ClINO
Temp. Wrzenia: 365 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 183…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006787
Numer CAS: 130-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-984-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,05052