Drukuj
8-Chloroquinoline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
405020100 405020250
ACRO405020100EA 332 PLN
ACRO405020100 ACRO405020250
8-Chloroquinoline 99%
8-Chloroquinoline
Formuła: C₉H₆ClN
MW: 163.61
Temp. Wrzenia: 288
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.2834
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00047618
Numer CAS: 611-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-265-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %