4,7-Dichlorochinolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15985.14
A15985.22
A15985.36
A15985.14EA
515
PLN
A15985.14
A15985.22
A15985.36
4,7-Dichlorochinolina ≥98%
4,7-Dichlorochinolina
Purity: 98%
CAS No.: 86-98-6
Molecular Formula: C9H5Cl2N
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 164°(327°F)
Melting Point: 83-87°
Boiling Point: 148°/10mm
Beilstein Reference: 125359
MDL No.: MFCD00006774
Formuła:
C₉H₅Cl₂N Temp. Wrzenia: 148 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 83…87 °C Temp. Zapłonu: 164 °C (327 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006774 Numer CAS: 86-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-714-7 |