4,7-Dichlorochinolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
113750250
113751000
113750050
113750250.EA
206
PLN
113750250.
113751000.
113750050.
4,7-Dichlorochinolina 98%
4,7-Dichlorochinolina
Formuła:
C₉H₅Cl₂N Temp. Wrzenia: 148 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 84…86 °C Temp. Zapłonu: 164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006774 Numer CAS: 86-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-714-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 88 °C |
GC | ≥97.5 % |