2-Chloroquinoline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
110040010
110040050
110040250
ACRO110040010EA
182
PLN
ACRO110040010
ACRO110040050
ACRO110040250
2-Chloroquinoline 99%
2-Chloroquinoline
Formuła:
C₉H₆ClN Temp. Wrzenia: 265…267 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 34…37 °C Gęstość: 1,23 g/cm³ Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006741 Numer CAS: 612-62-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-317-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥98.5 % |