Drukuj
Kwas ksantourenowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115090010 115090050
ACRO115090010EA 281 PLN
ACRO115090010 ACRO115090050
Kwas ksantourenowy 96%
Kwas ksantourenowy
Formuła: C₁₀H₇NO₄
Temp. topnienia: 297…298 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006754
Numer CAS: 59-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-410-1
Klasyfikacja Merck : 12,10202
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95.0 %
GC ≥98.5 %