Drukuj
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
418800050 418800250
ACRO418800050EA 453 PLN
ACRO418800050 ACRO418800250
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 345
Temp. topnienia: 293…294 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047613
Numer CAS: 10349-57-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-761-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %