Kwas 4-chinolinokarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Quinoline-4-carboxylic acid, NSC 13138
L14611.03
L14611.06
L14611.03EA
588
PLN
L14611.03
L14611.06
Kwas 4-chinolinokarboksylowy ≥98%
Kwas 4-chinolinokarboksylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 486-74-8
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 5224
Formuła:
C₁₀H₇NO₂ Temp. topnienia: 253…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006782 Numer CAS: 486-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-640-1 |