Drukuj
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 714 PLN
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
3-Quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 345
Temp. topnienia: 277…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006770
Numer CAS: 6480-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-337-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 283 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %