Kwas chinaldynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
A10192.06
A10192.14
A10192.22
A10192.06EA
378
PLN
A10192.06
A10192.14
A10192.22
Kwas chinaldynowy ≥98%
Kwas chinaldynowy
Purity: 98%
CAS No.: 93-10-7
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 126322
Merck Reference: 14,8046
MDL No.: MFCD00006752
Formuła:
C₁₀H₇NO₂ Temp. topnienia: 156…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006752 Numer CAS: 93-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-218-3 Klasyfikacja Merck : 14,8046 |