Drukuj
Kwas chinaldynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
171050100 171050500
ACRO171050100EA 456 PLN
ACRO171050100 ACRO171050500
Kwas chinaldynowy 99%
Kwas chinaldynowy
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006752
Numer CAS: 93-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-218-3
Klasyfikacja Merck : 12,08227
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 159 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %