8-Chinolinokarbaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19642.03
L19642.06
L19642.03EA
1180
PLN
L19642.03
L19642.06
8-Chinolinokarbaldehyd ≥98%
8-Chinolinokarbaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 38707-70-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 113039
Formuła:
C₁₀H₇NO Temp. topnienia: 92…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00805837 Numer CAS: 38707-70-9 |