4-Chinolinokarbaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20203.06
L20203.14
L20203.06EA
677
PLN
L20203.06
L20203.14
4-Chinolinokarbaldehyd ≥97%
4-Chinolinokarbaldehyd
Purity: 97+%
CAS No.: 4363-93-3
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₇NO Temp. Wrzenia: 131…133 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 48…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006781 Numer CAS: 4363-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 224-453-0 |