Drukuj
4-Chinolinokarbaldehyd 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
294820050 294820010 294820250
ACRO294820050EA 573 PLN
ACRO294820050 ACRO294820010 ACRO294820250
4-Chinolinokarbaldehyd 95%
4-Chinolinokarbaldehyd
Formuła: C₁₀H₇NO
Temp. Wrzenia: 122 - 123 °C (4 -rr)
Temp. topnienia: 45…52 °C
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006781
Numer CAS: 4363-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 224-453-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %