3-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13815.03
L13815.06
L13815.MD
L13815.03EA
949
PLN
L13815.03
L13815.06
L13815.MD
3-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
3-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 13669-42-6
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 113269
Formuła:
C₁₀H₇NO Temp. topnienia: 68…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006768 Numer CAS: 13669-42-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-147-7 |