2-Chinolinokarbaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20202.06
L20202.14
L20202.06EA
589
PLN
L20202.06
L20202.14
2-Chinolinokarbaldehyd ≥97%
2-Chinolinokarbaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 5470-96-2
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 113061
Formuła:
C₁₀H₇NO Temp. topnienia: 66…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075032 Numer CAS: 5470-96-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-804-3 |