Drukuj
2-Chinolinokarbaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
370170050 370170250
ACRO370170050EA 416 PLN
ACRO370170050 ACRO370170250
2-Chinolinokarbaldehyd 97%
2-Chinolinokarbaldehyd
Formuła: C₁₀H₇NO
Temp. topnienia: 66…71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075032
Numer CAS: 5470-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-804-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %