5-Bromoquinoline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
L19634.03EA
208
PLN
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
5-Bromoquinoline ≥97%
5-Bromoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 4964-71-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/1mm
MDL No.: MFCD00234481
Formuła:
C₉H₆BrN Temp. Wrzenia: 105…107 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 44…48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234481 Numer CAS: 4964-71-0 |