3-Bromochinolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14573.09
A14573.18
A14573.22
A14573.09EA
345
PLN
A14573.09
A14573.18
A14573.22
3-Bromochinolina ≥98%
3-Bromochinolina
Purity: 98%
CAS No.: 5332-24-1
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point:
Formuła:
C₉H₆BrN Temp. Wrzenia: 274…276 °C Temp. topnienia: 13…15 °C Gęstość: 1,533 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006767 Numer CAS: 5332-24-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-237-1 |