3-Bromochinolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
154270250
154271000
ACRO154270250EA
411
PLN
ACRO154270250
ACRO154271000
3-Bromochinolina 98%
3-Bromochinolina
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6630 to 1.6660 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |