Drukuj
(1S)-(-)-α-Pinen do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18405.0100 8.18405.0500
8.18405.0100EA 127 PLN
8.18405.0100 8.18405.0500
(1S)-(-)-α-Pinen do syntezy, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064145
Numer CAS: 7785-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-077-3
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -62 °C
Molar Mass 136.23 g/mol
Boiling Point 155 - 156 °C
Vapor Pressure 5 hPa (25 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid