(1S)-(-)-α-Pinen mixture of enantiomers ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04759.18
L04759.30
L04759.18EA
190
PLN
L04759.18
L04759.30
(1S)-(-)-α-Pinen mixture of enantiomers ≥98%
(1S)-(-)-α-Pinen
Purity: 98%
CAS No.: 7785-26-4
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -64°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1903790
Merck Reference: 14,7445
Optical Rotation: -42° (neat)
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00064145
Formuła:
C₁₀H₁₆ Temp. Wrzenia: 154…156 °C Temp. topnienia: –64 °C Gęstość: 0,856 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064145 Numer CAS: 7785-26-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-077-3 Jednostka: 2368 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7445 |