Drukuj
(1S)-(-)-α-Pinen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131270050 131272500 131275000 131270025
ACRO131270050EA 113 PLN
ACRO131270050 ACRO131272500 ACRO131275000 ACRO131270025
(1S)-(-)-α-Pinen 98%
(1S)-(-)-α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155…156 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0,8595 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064145
Numer CAS: 7785-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-077-3
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (20°C) 0.858 to 0.861
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (Neat)