Drukuj
(1R)-(+)-α-Pinen, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 302 PLN
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinen, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001346
Numer CAS: 7785-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-087-8
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM