(1R)-(+)-α-Pinen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 7785-70-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -62°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3648264
Merck Reference: 14,7445
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00001346
Formuła:
C₁₀H₁₆ Temp. Wrzenia: 154…156 °C Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 0,858 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001346 Numer CAS: 7785-70-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-087-8 Jednostka: 2368 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7445 |