Drukuj
(1R)-(+)-α-Pinen 98%, 80% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 430 PLN
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pinen 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001346
Numer CAS: 7785-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-087-8
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)